Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados graduado con escala en relieve azul
Código de producto. 11782729
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
6 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11782729 5000 ml 6 PCS
10521833 50 ml paquete de 24
10757981 100 ml cada uno
10689622 100 ml paquete de 24
10709242 250 ml paquete de 12
10605173 3000 ml paquete de 6
10602821 5000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11782729 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 445081
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos vasos de precipitados de polipropileno para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los vasos de precipitados con graduaciones en azul y escala en relieve VITLAB™ disponen de asa de agarre fácil y estable, así como
  • Vaso de precipitados de polipropileno muy transparente
  • Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 210 mm
Capacidad (métrico) 5000 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 270 mm
Cantidad 6/paquete
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Scale Escala azul en relieve