Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación de PTFE octaédrica codificada por color
Código de producto. 11808922 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
13 mm
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 PCS
paquete de 10
paquete de 5
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Color Tamaño de la unidad
11808922 22 mm 8 mm Amarillo paquete de 10
12574987 15 mm 8 mm Azul paquete de 10
11848912 22 mm 8 mm Azul 10 PCS
11522313 38 mm 8 mm Azul paquete de 10
11868912 38 mm 8 mm Azul paquete de 5
11532313 51 mm 8 mm Azul paquete de 10
11888912 75 mm 13 mm Azul paquete de 5
11792145 13 mm 8 mm Azul paquete de 10
11512313 25 mm 8 mm Azul paquete de 10
11888902 13 mm 8 mm Rojo paquete de 10
11898902 15 mm 8 mm Rojo 10 PCS
11808912 22 mm 8 mm Rojo paquete de 10
11582303 38 mm 8 mm Rojo paquete de 10
11828912 38 mm 8 mm Rojo paquete de 5
11818912 25 mm 8 mm Rojo 5 PCS
11572303 25 mm 8 mm Rojo paquete de 10
11542313 13 mm 8 mm Amarillo paquete de 10
11898912 15 mm 8 mm Amarillo paquete de 10
11572313 38 mm 8 mm Amarillo paquete de 10
11828922 38 mm 8 mm Amarillo paquete de 5
11818922 25 mm 8 mm Amarillo paquete de 5
11562313 25 mm 8 mm Amarillo paquete de 10
13573120 75 mm 13 mm Amarillo paquete de 5
11582313 51 mm 8 mm Amarillo paquete de 10
11838922 51 mm 8 mm Amarillo paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Código de producto. 11808922
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza cuando la identificación visual rápida es muy importante. La barra agitadora de PTFE octaédrica coodificada por colores Fisherbrand™ está disponible en tres colores: azul, rojo y amarillo.
  • Barras de agitación octogonales codificadas por colores
  • Para uso donde la identificación tiene suma importancia
  • Nota: Los revestimientos de PTFE con color no son tan inertes como el PTFE puro
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Amarillo
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Diámetro (imperial) 0,3125 in
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Longitud (imperial) 0,875 in
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 22 mm
Cantidad 5/Paq.
Forma Octaédrico