Learn More
ABEBA™ Zuecos autoclavables azules 9610
Código de producto. 15273715
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 par
Tamaño:
41/42
43/44
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad Tamaño
15273715 1 par -
15293715 1 par -
15166946 1 par 41/42
15203725 1 par -
15196946 1 par 43/44
15106956 1 par -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15273715 Proveedor ABEBA™ N.º de proveedor 9610/35/36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.60€
    49.67€ / 1 pares
    Ahorro 0.93€
    1% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Antiestáticos y esterilizables en autoclave a 121 °C.Alta resistencia al deslizamiento.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Material especial esterilizable en autoclave
  • Azul
  • Antiestático
  • Correa de talón plegable, ajustable
  • DOBLE TAMAÑO, utilizar el mismo tamaño al realizar el pedido (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Color Azul
Modelo 9610
Resistente a estático
Tipo de producto Zapatos para entornos controlados