Learn More
SHOWA™ Guantes azules resistentes a productos químicos, modelo CS710
Código de producto. 17817361
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
6 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17817361 8 6 pares
17807361 7 6 pares
17827361 9 6 pares
17837361 10 6 pares
17847361 11 6 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17817361 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor CS71008M
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Priorice la comodidad y la seguridad del usuario con los guantes resistentes a productos químicos CS710.
  • Un revestimiento de nitrilo de doble inmersión ofrece una durabilidad robusta, mientras que el revestimiento sin costuras y la composición natural sin látex garantizan comodidad durante largos períodos de uso.
  • El agarre mejorado del recubrimiento de palma de nitrilo espumado proporciona un agarre adicional, incluso en entornos aceitosos o resbaladizos.
Especificaciones
Chlorinated No
Color Azul
Finger Thickness (English) 57,8 mil
Finger Thickness (Metric) 1.47 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo, Poliéster
Palm Thickness (English) 57,8 mil
Palm Thickness (Metric) 1.47 mm
Tamaño 8
Grosor (imperial) 57,8 mil
Grosor (métrico) 1.47 mm
Norma EN388 EN388:4122A
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS AJKLMNOPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Manopla
Revestimiento Revestido