Learn More
SHOWA™ Guantes azules de protección química, modelo CS700
Descripción
- Un recubrimiento de nitrilo de doble inmersión proporciona protección química y garantiza que los guantes sean muy duraderos para mantener al usuario a salvo de sustancias nocivas.
- La combinación de un forro sin costuras y un diseño natural sin látex es agradable para la piel.
Especificaciones
Especificaciones
| Chlorinated | No |
| Color | Azul |
| Finger Thickness (English) | 45,6 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 1.16 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo, Poliéster |
| Palm Thickness (English) | 45,6 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 1.16 mm |
| Tamaño | 9 |
| Grosor (imperial) | 45,6 mil |
| Mostrar más |