Learn More
Fisherbrand™ Tapones azules para tubos de ensayo sin reborde
Código de producto. 11562652 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
19 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
11562652 19 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 11562652
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapones para tubos de ensayo sin reborde.
  • Los tapones Bacti-Caps™ proporcionan un cierre positivo y firme en los tubos de cultivo que permite un intercambio de gas controlado, por lo que son una alternativa más práctica a los tapones de lana de algodón
  • Se ajustan a tubos de plástico sin reborde con un diámetro exterior de 19 mm
  • Las tres aletas flexibles moldeadas en la pared interior de cada tapón garantizan un sellado positivo, incluso cuando hay variaciones menores en el tamaño del tubo
  • Hechos de plástico virgen químicamente resistente, por lo que no se ven afectados por los medios de cultivo, la mayoría de los ácidos, los álcalis, los alcoholes o los ésteres
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 19 mm
Tipo de producto Tapón para tubo de cultivo
Color Azul
Cantidad Paquete de 100
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo sin reborde con un diámetro exterior de 19 mm