Learn More
Fisherbrand™ Bloques para termobloques/baños secos digitales Fisherbrand™ Isotemp™
Código de producto. 15357938 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 ml
15 ml
50 ml
No. of Places:
4
15
28
40
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) No. of Places Tamaño de la unidad
15357938 2,0 ml 28 cada uno
15347938 1,5 ml 28 cada uno
15317948 0,5 ml 40 cada uno
15387948 15 ml 15 cada uno
15397948 50 ml 4 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15357938
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con aleación de aluminio
Variedad de bloques para cualquier aplicación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2,0 ml
Para utilizar con (equipo) Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific (no hay modelos compactos)
Material Aleación de aluminio
No. of Places 28
Tipo Bloque