Learn More
Fisherbrand™ Bloques para calefactores de bloques mixtos y baños secos digitales Fisherbrand™ Isotemp™
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescription
Variedad de bloques para cualquier aplicación
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 18 x 1,5 ml, 10 x 2 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific (no hay modelos compactos) |
| Material | Aleación de aluminio |
| No. of Places | 28 |
| Tipo | Bloque |
| Incluye | 1,5 ml y 2,0 ml |