Descripción
Esté preparado para HPLC con estos tapones obturadores SCAT™.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tapón obturador |
| Color | Incolora |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,35 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistemas de HPLC/UHPLC |
| Cantidad de embalaje | 10 paq. |
| Tamaño de rosca | UNF 1/4 in. 28G |
| Para utilizar con | Tapas de seguridad, tapas de seguridad para residuos |
| Material | PFA |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |