Learn More
SCAT Tapones obturadores para HPLC
Código de producto. 10051453 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Botellas de cuello esmerilado con contratuerca
Filtro de escape
Tapas de seguridad, tapas de seguridad para residuos
Color:
Blanco
Incolora
Material:
PFA
PTFE
Tamaño de rosca:
GL14
NPT de 1/8 pulg.
NS29/32
UNF 1/4 in. 28G
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Color Material Tamaño de rosca unitSize
10051453 Tapas de seguridad, tapas de seguridad para residuos Incolora PTFE NPT de 1/8 pulg. cada uno
10226504 Filtro de escape Blanco PTFE GL14 cada uno
13233859 Tapas de seguridad, tapas de seguridad para residuos Incolora PFA UNF 1/4 in. 28G paquete de 10
10357579 Botellas de cuello esmerilado con contratuerca Blanco PTFE NS29/32 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10051453 Proveedor SCAT N.º de proveedor 160506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.10€
    20.20€ / paquete de 1
    Ahorro 8.90€
    30% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tapones obturadores para su uso con instrumentos de HPLC.
Esté preparado para HPLC con estos tapones obturadores SCAT™.
Especificaciones
Tipo Tapón obturador
Color Incolora
Diámetro exterior (métrico) 6,35 mm
Para utilizar con (aplicación) Sistemas de HPLC/UHPLC
Tamaño de rosca NPT de 1/8 pulg.
Para utilizar con Tapas de seguridad, tapas de seguridad para residuos
Material PTFE