Learn More
BRAND™ Pipeta con perilla y 2 marca Blaubrand™ AR-Glas™
Código de producto. 11868281 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Tolerancia:
± 0,005 ml
± 0,01 mL
± 0,05 mL
±0,008 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Longitud (métrico):
300 mm
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 12
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tolerancia Color Longitud (métrico) unitSize
11868281 20 ml ±0,03 ml Amarillo 510 mm 6 PCS
11848281 10 ml ±0,02 ml Rojo 440 mm 6 PCS
11808281 1 ml ±0,008 ml Azul 300 mm 12 PCS
11818281 2 ml ± 0,01 mL Naranja 330 mm 12 PCS
11828281 3 ml ± 0,01 mL Negro 330 mm 6 PCS
11838281 5 ml ±0,015 ml Blanco 400 mm 6 PCS
11858281 15 ml ±0,03 ml Verde 510 mm 6 PCS
11898271 0,5 ml ± 0,005 ml Negro 300 mm paquete de 12
11878281 25 ml ±0,03 ml Azul 520 mm 6 PCS
11888281 50 ml ± 0,05 mL Rojo 540 mm 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11868281 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 29734
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    86.94€ / paquete de 6
    Ahorro 89.06€
    50% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™. Las pipetas con perilla y 2 marca BRAND™ Blaubrand™ AR-Glas™ incluyen marcado DE-M en esmalte azul. Se suministra con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante. Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud.
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™
  • 2 marcas con marcado DE-M en esmalte azul
  • Clase AS
  • Certificado DIN EN ISO 648
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Tiempo de espera: 5 segundos
  • Se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
  • Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648, ISO 1769
Clase AS
Material AR-GLAS, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Azul
Graduaciones 0,1 ml
Tipo de graduación Marcado DE-M
Cantidad 6/Paq.
Tolerancia ±0,03 ml
Color Amarillo
Volumen (métrico) 20 ml
Longitud (métrico) 510 mm
Tipo Pipeta con perilla