Learn More
BRAND™ Pipeta con perilla y 1 marca Blaubrand™ AR-Glas™
Código de producto. 11373864 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Tolerancia:
± 0,01 mL
± 0,05 mL
± 0,08 mL
±0,005
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
0,015 mL
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Longitud (métrico):
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
520 mm
540 mm
585 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tolerancia Color Longitud (métrico) unitSize
11373864 100 ml ± 0,08 mL Amarillo 585 mm 6 PCS
11393844 0,5 ml ±0,005 Negro 300 mm 12 PCS
11333854 3 ml ± 0,01 mL Negro 330 mm 6 PCS
11343854 4 ml ±0,015 ml Rojo 400 mm 6 PCS
11353854 5 ml 0,015 mL Blanco 400 mm paquete de 6
11363854 6 ml ±0,015 ml Naranja 400 mm 6 PCS
11373854 7 ml ±0,015 ml Verde 400 mm 6 PCS
11303864 10 ml ±0,02 ml Rojo 440 mm 6 PCS
11313864 15 ml ±0,03 ml Verde 510 mm 6 PCS
11333864 25 ml ±0,03 ml Azul 520 mm 6 PCS
11343864 30 ml ±0,03 ml Negro 520 mm 6 PCS
11363864 50 ml ± 0,05 mL Rojo 540 mm 6 PCS
11353864 40 ml ± 0,05 mL Blanco 540 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11373864 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 29719
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™. Las pipetas con perilla y 1 marca BRAND™ Blaubrand™ AR-Glas™ incluyen marcado DE-M en esmalte azul. Se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante. Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud.
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™
  • 1 marca con marcado DE-M en esmalte azul
  • Clase AS
  • Certificado DIN EN ISO 648
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Tiempo de espera: 5 segundos
  • Se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
  • Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648, ISO 1769
Clase AS
Material AR-GLAS, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Azul
Tipo de graduación Marcado DE-M
Cantidad 6/Paq.
Tolerancia ± 0,08 mL
Color Amarillo
Volumen (métrico) 100 ml
Longitud (métrico) 585 mm
Tipo Pipeta con perilla