Learn More
BRAND™ Matraces aforado de vidrio borosilicatado de clase A con tapón de cristal Blaubrand™
Código de producto. 11834020 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
20 ml
25 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Estilo de cuello:
Ancha
Estrecho
Tamaño de la unidad:
1 PCS
100 GR
2 PCS
cada uno
paquete de 2
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Estilo de cuello Tamaño de la unidad
11834020 100 ml 14/23 Estrecho 2 PCS
10759852 1000 ml 24/29 Estrecho 1 PCS
11718148 10 ml 10/19 Ancha 2 PCS
11643209 50 ml 14/23 Ancha 100 GR
11824020 25 ml 10/19 Estrecho paquete de 2
11868361 5 ml 10/19 Ancha 2 PCS
11814020 20 ml 10/19 Estrecho 2 PCS
11844120 20 ml 12/21 Ancha 2 PCS
12085312 250 ml 14/23 Estrecho 2 PCS
10004241 2000 ml 29/32 Estrecho cada uno
10315381 5 l 34/35 Estrecho cada uno
11834120 500 ml 19/26 Estrecho 2 PCS
11898361 200 ml 14/23 Estrecho 2 PCS
11888361 100 ml 12/21 Estrecho 2 PCS
11878361 50 ml 12/21 Estrecho paquete de 2
12095312 25 ml 12/21 Ancha 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 11834020 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 37289
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.80€
    55.54€ / paquete de 2
    Ahorro 29.26€
    34% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de clase A con tapón de vidrio BRAND™ Blaubrand™ está disponible tanto en opciones de cuello estrecho como de cuello ancho en una gran variedad de tamaños. El marcado DE-M en el cuello proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen.
  • Matraz aforado de clase A
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042
  • Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
  • El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
  • Tapón de vidrio incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Vidrio
Color Transparente
Descripción Marcado DE-M
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,1 ml
Estilo de cuello Estrecho
N.º por caja 1 unidad
Graduated Sí
Clase A
Tamaño del tapón 14/23