Learn More
BRAND™ Matraz aforado USP de clase A de vidrio de borosilicato Blaubrand™
Código de producto. 11814180 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 mL
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
11814180 5 ml 10/19 paquete de 2
10113352 50 ml 12/21 paquete de 2
15527841 20 ml 10/19 paquete de 2
11824180 10 ml 10/19 paquete de 2
10163542 25 ml 10/19 paquete de 2
10778904 100 mL 14/23 paquete de 2
10663543 200 ml 14/23 paquete de 2
10081382 250 ml 14/23 paquete de 2
10346522 500 ml 19/26 paquete de 2
10356522 1000 ml 24/29 cada uno
10521623 2000 ml 29/32 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11814180 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 36938
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.45€
    42.22€ / paquete de 2
    Ahorro 4.23€
    9% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato de clase A y cumple con las normas DIN EN ISO 1042. El matraz aforado USP de clase A de vidrio de borosilicato BRAND™ Blaubrand™ incluye tapón de polipropileno y certificado de lote de la USP. El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de clase A.
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
  • Tapón de polipropileno incluido.
  • El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen.
  • Calibrado «para contener» (TC, in)
  • Certificado de lote de USP incluido. Certificado individual de USP disponible bajo solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042, certificado de lotes de la USP, certificado individual de la USP previa solicitud
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,020 ml
N.º por caja 2 unidad
Clase A
Tamaño del tapón 10/19