Learn More
BRAND™ Matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato ámbar BLAUBRAND™ con tapón de vidrio
Código de producto. 11633209 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
50 ml
50 mL
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Estilo de cuello:
Ancha
Estrecho
Límite de error:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0.10 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Estilo de cuello Límite de error Tamaño de la unidad
11633209 10 ml 10/19 Estrecho ±0,04 ml paquete de 2
11884160 20 mL 10/19 Estrecho ±0,04 ml 2 PCS
10504021 1000 ml 24/29 Estrecho ±0,4 ml cada uno
11623209 5 ml 10/19 Ancha ±0,04 ml paquete de 2
11894020 25 ml 10/19 Estrecho ±0,04 ml 2 PCS
11653209 50 ml 14/23 Ancha ±0.10 ml 2 PCS
11824170 50 mL 12/21 Estrecho ±0,06 ml paquete de 2
11804030 100 ml 14/23 Estrecho ±0.10 ml 2 PCS
11814030 200 ml 14/23 Estrecho ±0,15 ml paquete de 2
11844180 250 ml 14/23 Estrecho ±0,15 ml paquete de 2
11814170 500 ml 19/26 Estrecho ±0,25 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11633209 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 37443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.16€
    75.10€ / paquete de 2
    Ahorro 7.06€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de vidrio ámbar de borosilicato de clase A con tapón de vidrio BRAND™ Blaubrand™ protege los líquidos sensibles a la luz del deterioro. Se adjuntan el número de lote y el certificado con el embalaje. Certificado de calibración DakkS disponible previa solicitud.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Incluye tapón de vidrio ámbar, intercambiable con tapón de polipropileno.
  • El matraz ámbar oscuro protege los líquidos fotosensibles frente al deterioro.
  • Número de lote y certificado incluidos en el embalaje.
  • Certificado de calibración DakkS disponible previa solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042. Certificado de calibración DAkkS previa solicitud.
Material del cierre Vidrio
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,04 ml
Estilo de cuello Estrecho
N.º por caja 1 unidad
Tolerancia ±0,04 ml
Clase A
Tamaño del tapón 10/19