Learn More
Brady™ Cinta de advertencia negra y amarilla
Código de producto. 10112274 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
33 m x 38 mm
33 m x 50 mm
33 m x 75 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10112274 33 m x 50 mm 1 rollo
11761036 33 m x 38 mm 1 rollo
11781036 33 m x 75 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10112274 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 255312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.55€
    26.08€ / 1 rollos
    Ahorro 0.47€
    1% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La señalización de las rutas de transporte debe ser flexible y duradera, ya que se adapta constantemente a las demandas y necesidades cambiantes dentro de sus instalaciones o almacén. Esta cinta de advertencia negra y amarilla es una película de advertencia autoadhesiva para marcar pilares, pilones, bordes de paredes y arcos de puertas.
  • La señalización de las rutas de transporte debe ser flexible y duradera, ya que se adapta constantemente a las demandas y necesidades cambiantes dentro de sus instalaciones o almacén.
  • Película de advertencia autoadhesiva para marcar pilares, pilones, bordes de muros y arcos de puertas.
Especificaciones
Alternate Part Number 255312
Descripción Cinta de advertencia: amarillo/negro
Dimensiones (L x An) 33 m x 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Columnas de marcado, pilones, los bordes de las paredes, arco de puerta, rutas de transporte
Longitud (imperial) 108.3 ft.
Longitud (métrico) 33 m
Cantidad de embalaje 1 rollo
Grosor 0,138 mm
Anchura (imperial) 1,97 in
Anchura (métrico) 50,00 mm
Tipo de adhesivo Autoadhesivo
Color Negro, Amarillo