Learn More
Fisherbrand™ Tapones a presión
Código de producto. 11582652 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
19 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
11582652 25 mm paquete de 50
11527153 19 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11582652
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con plástico virgen químicamente resistente, los tapones Bacti-Caps™ ofrecen un sellado positivo y firme de los tubos de cultivo que permite un intercambio de gases controlado. Son ideales para su uso en laboratorios de ciencias, investig
  • Bacti-Caps™  para tubos de ensayo sin borde
  • Proporcionan un cierre positivo y firme en los tubos de cultivo que permite un intercambio de gas controlado, por lo que son una alternativa más práctica a los tapones de lana de algodón
  • Adecuados para todos los tamaños de tubos de ensayo estándar, se adaptan a tubos sin borde y de plástico con un diámetro exterior de 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm y 38 mm. 
  • Las tres aletas flexibles moldeadas en la pared interior de cada tapón garantizan un sellado positivo, incluso cuando hay variaciones menores en el tamaño del tubo
  • Bacti-Caps™ Están hechos de plástico virgen resistente a los químicos, por lo que no se ven afectados por los medios de cultivo, la mayoría de los ácidos, álcalis, alcoholes y ésteres.
  • Fomentan el crecimiento del cultivo
  • Codificado con color
  • Intercambio de gas controlado
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 25 mm
Tipo de producto Tapón para tubo de cultivo
Color Negro
Cantidad Paquete de 50
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo sin reborde