Learn More
Brady™ Cintas de impresora de transferencia térmica sin halógenos de la serie 6000, color negro
Código de producto. 15741427 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
65 mm
110 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
15741427 110 mm cada uno
15911021 65 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15741427 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 196516
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.10€
    49.28€ / paquete de 1
    Ahorro 8.82€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cinta sin halógenos de alta densidad, con excelente resistencia a los disolventes, alta resistencia al calor y gran resistencia a los arañazos.
  • Cintas sin halógenos de alta densidad
  • Excelente resistencia a disolventes
  • Alta resistencia al calor y a los arañazos
  • Compatible con impresoras de etiquetas Brady™ BBP12 y BBP11
  • Formulación de cinta de resina
Especificaciones
Color Negro
Material Resina
Longitud (métrico) 70 m
Anchura (métrico) 110 mm
Alternate Part Number R6000HF-110X70/O