Learn More
Bismuth rod, Puratronic™, 99.9999% (metals basis), Thermo Scientific™
691.00€
| CAS | 7440-69-9 |
|---|---|
| Fórmula molecular | Bi |
| Peso molecular (g/mol) | 208.98 |
| Número MDL | MFCD00134033 |
| Clave InChI | JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod |
| PubChem CID | 5359367 |
| ChEBI | CHEBI:33301 |
| Nombre IUPAC | bismuth |
| SMILES | [Bi] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15474125
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047229.KF |
1 pc. |
691.00€
paquete de 1 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| Bi | |
| MFCD00134033 | |
| bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod | |
| CHEBI:33301 | |
| [Bi] |
Especificaciones
| Bismuth rod | |
| 7440-69-9 | |
| ≈7.5g/cm | |
| Bi | |
| bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod | |
| [Bi] | |
| 208.98 | |
| CHEBI:33301 | |
| Puratronic™ |
| 10mm (0.39 in.) dia. x 145mm (5.71 in.) long | |
| Odorless | |
| (metals basis) | |
| MFCD00134033 | |
| JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N | |
| bismuth | |
| 5359367 | |
| 99.9999% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-177-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures