Learn More
AHLSTROM Muestra biológica RUO sin círculos perforados, con tapa
Descripción
Estas tarjetas están hechas de fibras absorbentes blancas y puras y no contienen aditivos ni productos químicos resistentes a la humedad.
Las áreas clave de uso incluyen:
- Prueba de carga viral del VIH
- Detección de enfermedades infecciosas (incl. hepatitis B, C y sífilis)
- Análisis basado en proteínas
- Genómica
- Identificación humana
- Estudios forenses
- Detección del recién nacido
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tarjeta de recogida y transporte de muestras |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Material | Fibras absorbentes puras |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 70 μL/área de la muestra |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Incluye | 5 puntos no perforados |