Learn More
Thermo Scientific™ Flasks con tratamiento para cultivo celular BioLite
Código de producto. 11840765
Change view
Click to view available options
Área de cultivo:
175 cm2
225 cm2
25 cm2
25 cm2
75 cm2
75 cm2
Tipo de tapón:
Con ventilación
Tapón Sello
Ventilado
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 25
paquete de 40
Código de producto. Área de cultivo Tipo de tapón unitSize
11840765 75 cm2 Tapón Sello paquete de 100
11830765 25 cm2 Ventilado paquete de 200
11884235 75 cm2 Ventilado paquete de 100
11850845 175 cm2 Ventilado paquete de 40
11849594 25 cm2 Tapón Sello paquete de 200
11845275 175 cm2 Tapón Sello paquete de 40
17844851 225 cm2 Con ventilación paquete de 25
17854851 225 cm2 Tapón Sello paquete de 25
8 options
Código de producto. 11840765
Marca: Thermo Scientific™ 130193
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Los frascos tratados con cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite™ que presentan una superficie tratada con cultivo celular estándar, son una línea limitada de recipientes de cultivo celular para una amplia gama de tipos celulares.
Disfrute de un rendimiento óptimo con amplias selecciones de tamaño, los matraces tratados con cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite™ con tapón de filtro y opciones de tapón de sellado se adaptan a una multitud de necesidades experimentales al tiempo que proporcionan una rentabilidad para una amplia selección de aplicaciones en su rutina de cultivo celular.
• Estéril según ISO 11137, SAL 10-6
• No citotóxico
• No pirogénico
• Sin BSE/TSE
• Sin ARNasa/ADNasa
• Sin ADN humano
• Materias primas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
N.º por caja 100/Cs.
N.° por paquete 5/Pk.
Tipo de producto Matraz de cultivo celular
Revestimiento de superficie Tratado para cultivo celular
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Tapón Sello
Área de cultivo 75 cm2
Tratamiento de superficie Tratada para cultivo celular
Volumen de trabajo (métrico) 25 mL