Learn More
Heathrow Scientific™ Contenedor de Riesgo Pipet Keeper Biológico
Tienda Heathrow Scientific ProductosDescription
- Pipet keeper ofrece una solución fiable para recoger contaminantes de laboratorio mientras mantiene las estaciones de trabajo ordenadas y conformes
- Construcción robusta de cartón con símbolos visibles de biohazard
- Parte superior autocerrante y solapas recerrables para un contención segura
- Fácilmente desechables tras autoclavar según la normativa
- Diseño rentable y fácil de usar
Specifications
Specifications
| Capacidad (imperial) | 2300 cc |
| Color | Blanco, Naranja, Azul |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7,62 x 7,62 x 39,37 cm (3 x 3 x 15,5 in) |
| Cantidad | 50/Cs. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Cartón revestido de plástico |
| Tipo de producto | Pipet Keeper |