Learn More
Bel-Art™ Bolsas para desechar materiales de riesgo biológico con o sin etiqueta de advertencia
Código de producto. 11352154
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
24 x 12 in (61 x 30 cm)
30 x 24 in (76 x 61 cm)
36 x 24 in (91 x 61 cm)
Color:
Translúcido
Transparente
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color Tamaño de la unidad
11352154 24 x 12 in (61 x 30 cm) Transparente paquete de 100
11392144 24 x 12 in (61 x 30 cm) Translúcido paquete de 100
11302154 30 x 24 in (76 x 61 cm) Translúcido 100 PCS
11362154 30 x 24 in (76 x 61 cm) Transparente paquete de 100
11312154 36 x 24 in (91 x 61 cm) Translúcido paquete de 100
11372154 36 x 24 in (91 x 61 cm) Transparente paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11352154 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F131600009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.15€
    50.61€ / paquete de 100
    Ahorro 15.54€
    23% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Eliminación económica y segura de pipetas usadas, placas de Petri, placas de cultivo celular de múltiples pocillos, matraces de cultivo celular, placas de cultivo, filtros de membrana y otros desechos de riesgo biológico.
  • Estas bolsas de plástico transparente de polipropileno para riesgo biológico tienen un grosor de 0,03 mm (1,5 milésimas de pulgada).
  • Esterilizable en autoclave a alta temperatura a un máximo de °135 C (275 °F)
  • También se pueden utilizar como revestimientos de recipientes de basura convencionales
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 L
Certificaciones/conformidad ASTM D1709-98
Tipo de tapón Brida
Diseñar Símbolo de peligro biológico con parche de esterilización
Capacidad (imperial) 3 gal
Color Transparente
Dimensiones (L x An) 24 x 12 in (61 x 30 cm)
Desechables Sí
Longitud (métrico) 61 cm
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 30 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de pipetas usadas, placas de Petri, placas de cultivo, filtros de membrana y mucho más
Anchura (imperial) 12 in
Longitud (imperial) 24 in
Grosor 1,5 milésimas de pulgada (0,03 mm)
Material Polipropileno
Tipo de producto Bolsa para riesgos biológicos