Learn More
Heathrow Scientific™ Bolsas para eliminación de residuos de riesgo biológico
Tienda Heathrow Scientific ProductosDescripción
- Bolsa de recogida de residuos de riesgo biológico
- Símbolo de advertencia de riesgo biológico y precauciones impresas en inglés, español y francés
- Incluyen un parche indicador que se oscurece al esterilizarse en autoclave
- Esterilizable en autoclave a 250 °F (121 °C)
- Disposable (Desechable)
- El soporte para bolsas HS10044H SÓLO se utiliza con la bolsa HS10320 de 2 L
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Rojo |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (aplicación) | Bolsas para eliminación de residuos de riesgo biológico (20,32 x 30,48 cm) (8 x 12 pulg) |
| Para utilizar con (equipo) | Solo bolsa para eliminación de residuos de riesgo biológico HS10320 |
| Material | Alambre de acero recubierto de HDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 24/Paq. |
| Embalaje exterior | Envoltura al vacío |
| Dimensiones (L x An) | 3,6 x 5 pulg. |
| Mostrar más |