Learn More
Heathrow Scientific™ Bolsas para eliminación de residuos de riesgo biológico
Código de producto. 15519083 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Bolsa para eliminación de residuos de sobremesa
Soporte para bolsas
Capacidad (métrico):
2 l
9 L
19 l
40 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 200
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15519083 Bolsa para eliminación de residuos de sobremesa 2 l paquete de 500
16320676 Bolsa para eliminación de residuos de sobremesa 9 L paquete de 200
15529083 Bolsa para eliminación de residuos de sobremesa 19 l paquete de 200
16330676 Bolsa para eliminación de residuos de sobremesa 40 L paquete de 200
16300676 Soporte para bolsas 2 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15519083 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS10320
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Bolsas de eliminación de riesgos biológicos para uso personal o general de laboratorio, varios tamaños disponibles para adaptarse a todas las necesidades.
  • Bolsa de recogida de residuos de riesgo biológico
  • Símbolo de advertencia de riesgo biológico y precauciones impresas en inglés, español y francés
  • Incluyen un parche indicador que se oscurece al esterilizarse en autoclave
  • Esterilizable en autoclave a 250 °F (121 °C)
  • Disposable (Desechable)
  • El soporte para bolsas HS10044H SÓLO se utiliza con la bolsa HS10320 de 2 L
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Rojo
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de residuos de riesgo biológico
Para utilizar con (equipo) Autoclave
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
N.º por caja 500/paq.
Embalaje exterior Caja
Grosor (imperial) 63 mil
Dimensiones (L x An) 8 x 12 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,87 x 10,16 x 9,52 cm (8 x 12 x 0,06 pulg)
Longitud (imperial) 8 in
Anchura (imperial) 12 in
Altura (imperial) 0,06 in
Altura (métrico) 0,15 cm
Peso (imperial) 0,01 lb
Peso (métrico) 0,01 kg
Tipo de producto Bolsa para eliminación de residuos de sobremesa
Capacidad (imperial) 0,5 gal
Capacidad (métrico) 2 l
Longitud (métrico) 20,3 cm
Anchura (métrico) 30,5 cm
Grosor (métrico) 1,6 mm