Learn More
Micronova™ Bolsas de riesgo biológico irradiadas
Código de producto. 17843818 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Rojo
Capacidad (métrico):
120 L
200 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17843818 Amarillo 120 L paquete de 50
18886070 Rojo 200 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17843818 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BL432YEIRBB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.00€
    361.72€ / paquete de 50
    Ahorro 16.28€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cada bolsa de riesgo biológico está hecha de LDPE que cumple con las normas de la FDA y muestra un símbolo de riesgo biológico grande y un mensaje de advertencia. Suministrado irradiado [dosis mínima: 25 kGy (SAL: 10-6)] son ideales para salas asépticas en terapia celular y disciplinas relacionadas. Disponible en paquetes planos en grupos de 5 o en un rollo con núcleo de plástico.
  • Tipo de producto: Bolsa de riesgo biológico
  • Material: Polietileno de baja densidad (LDPE)
  • Espesor: 4 mm
  • Estéril: Sí
  • Método de esterilización Irradiación [Dosis mínima: 25 kGy (SAL: 10 -6 )]
Especificaciones
Capacidad (métrico) 120 L
Certificaciones/conformidad FDA: Reglamento 21 CFR, 177.1520, 3.1; PUNTO: ASTM D1709 y ASTM D1922; Fabricación: ISO 9001; Entornos controlados: ISO 5 - 9 Salas blancas
Tipo de tapón Ninguno
Diseñar Símbolo de riesgo biológico y advertencia impresos en cada bolsa
Capacidad (imperial) 32 gal
Color Amarillo
Dimensiones (L x An) 32 x 40 in.
Desechables Un solo uso
Cantidad 50/Cs.
Forma Fondo plisado duradero
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de residuos biopeligrosos
Grosor 4 mm
Envase 5 revestimientos/bolsa doble