Learn More
Ansell Mascarilla no estéril con ojales BioClean™ MEA
Código de producto. 15228258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
100 piezas por bolsa interior de PE sellada; una bolsa interior por bolsa exterior de PE sellada; 20 bolsas exteriores por caja forrada (2000 piezas)
Una pieza por bolsa de PE interior sellada; 50 bolsas interiores por bolsa exterior de PE sellada; 12 bolsas exteriores por caja forrada (600 piezas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
paquete de 600
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
15228258 Una pieza por bolsa de PE interior sellada; 50 bolsas interiores por bolsa exterior de PE sellada; 12 bolsas exteriores por caja forrada (600 piezas) paquete de 600
15218258 100 piezas por bolsa interior de PE sellada; una bolsa interior por bolsa exterior de PE sellada; 20 bolsas exteriores por caja forrada (2000 piezas) paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15228258 Proveedor Ansell N.º de proveedor MEA2102
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La mascarilla facial con bucle no estéril está fabricada con materiales compatibles con salas blancas para reducir la contaminación en el entorno controlado.
  • Filtración de alta eficacia bacteriana y de partículas
  • Banda para la nariz maleable completamente cerrada
  • Bordes sellados ultrasónicamente
  • Fabricadas en una instalación con certificaciones ISO 9001:2015
  • Procesados en un entorno de sala limpia NEBB con certificado ISO clase 4
  • Toma de muestras e inspección de conformidad con ISO 2859-3:1994
  • Probado según la norma ASTM F2101 para la eficacia de filtración bacteriana (BFE)
  • Capa interior: Polipropileno/polietileno no tejido (higroscópico)
  • Capa de filtro: Polipropileno Meltblown
  • Capa exterior: Polipropileno/polietileno no tejido (hidrófobo)
  • Fijaciones: Ojales de poliuretano sin látex (MEA 210-2 suministrado con fijador de plástico azul)
  • Cinta para la nariz: Acero revestido de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Máscara facial para sala blanca
Color Blanco
Esterilidad No estéril
Desechables Un solo uso
Eficacia de filtro 0,3 μ 98,8 % (PFE), 3,0 μ 97 % (BFE)
Sin látex Sí
Longitud (métrico) 210 mm
Modelo MEA210-2
Cantidad de embalaje Una pieza por bolsa de PE interior sellada; 50 bolsas interiores por bolsa exterior de PE sellada; 12 bolsas exteriores por caja forrada (600 piezas)
Tipo de empaquetado Empaquetado individualmente con clip azul
Anchura (métrico) 95 mm
Mostrar más Mostrar menos
Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.