Learn More
Nitritex™ Cubremangas estériles BioClean-D™
Descripción
- Material Antistatic CleanTough™
- Costuras encuadernadas con costura de aguja única
- Método de esterilización Radiación gamma
- Satisface los requisitos de ropa de protección contra productos químicos especificados en la directiva sobre equipos de protección personal 89/686/EEC, equipos de diseño complejo (Categoría 3), EN 13034:2005 (Tipo PB[6])
- Inspección y muestreo: De acuerdo con la norma ISO 2859.
- Vida útil y almacenamiento: Tres (3) años desde la fecha de fabricación
- El código de barras único en la caja de cartón (ITF-14) permite la entrada de datos automática en los sistemas de control de inventario.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Esterilidad | Estéril |
| Modelo | Elastizado |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015 y (UE)2016/425, (UE)2016/425,EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008* , EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006 |
| Peso (métrico) | 1 |
| Tipo de producto | Cubremangas |
| Cantidad | Un par por cada bolsa de PE interior sellada; 15 bolsas interiores por bolsa de PE exterior sellada; 6 bolsas exteriores por envase de cartón revestido (90 unidades) |