Learn More
Fisherbrand™ Densitómetro de células
Código de producto. 11899283 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Densitómetro de células
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipo unitSize
11899283 Densitómetro de células 1 PCS
1 options
Código de producto. 11899283
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Instrumento robusto y fácil de usar dedicado a la medición de la densidad de células en suspensión como E. coli, levaduras, células y otros cultivos celulares.
Instrumento robusto y de fácil uso dedicado a la medición de la densidad de células en suspensión como E. coli, levaduras, células y otros cultivos celulares.
  • El medidor de densidad de células LED de haz único mide el D.E. a 600 nm.
  • Pequeño, portátil, con batería recargable.
  • Fuente LED de larga duración con necesidad de poco mantenimiento.
  • Fácil uso, limpieza y esterilización.
  • Resultados en unidades de absorbancia (OD).
  • Almacena hasta 99 resultados que pueden descargarse más tarde.
Especificaciones
Intervalo de absorbencia De – 0,3 a 1,99A
Exactitud ±0,05A a 1A
Detalles de la cubeta 10mm
Almacenamiento de datos Cable serie
Tipo de batería Recargable
Tipo de detector diodo
Pantalla LCD
Idiomas Inglés, manuales en francés, alemán, italiano y español
Ancho de banda espectral 40nm
Tipo Densitómetro de células
Tensión 110/220V
Requisitos eléctricos 110/220 V, 50/60 Hz, 20 VA
Altura (métrico) 6cm
Hertz 50/60Hz
Incluye Batería recargable
Salidas Impresión, almacenamiento, exportación a PC
Repetibilidad fotométrica ±0,02A a 1A
Longitud de onda 600nm
Peso (métrico) 0,6kg
Anchura (métrico) 15cm