Learn More
Gilac™ Caja sólida de base biológica
Código de producto. 17948411
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 L
15 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17948411 15 L cada uno
17978801 9 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17948411 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G1794911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.63€
    18.29€ / paquete de 1
    Ahorro 9.34€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La caja sólida de base biológica está diseñada para el almacenamiento de materias primas, es fácil de limpiar con esquinas y fondo redondeados.
  • Caja sólida de base biológica de 600 x 400.
  • Para empresas de catering y restauración: cajas de almacenamiento para materias primas.
  • Apilable con y sin tapa, capacidad máxima de altura de apilamiento.
  • Diseño innovador para una mayor comodidad:
    • Esquinas y fondo redondeados para fácil limpieza.
    • Los refuerzos laterales optimizados te permiten personalizar las cajas con tu logotipo.
    • Las esquinas exteriores redondeadas garantizan un entorno de trabajo libre de daños.
    • La caja sólida de base biológica no contiene colorantes y tiene una apariencia blanca.
  • El material de origen biológico se fabrica a partir de recursos naturales renovables en lugar de fuentes de energía limitadas como los combustibles fósiles.
  • Como fabricante francés responsable, GILAC ahora ofrece alternativas a los materiales estándar, al tiempo que mantiene un nivel óptimo de calidad y seguridad alimentaria.
  • Esta caja sólida se suma a la gama existente de cajas sólidas fabricadas con materiales convencionales.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 4 gal
Capacidad (métrico) 15 L
Tipo de tapón Ninguno
Color Blanco
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma Rectangulares
Tipo de producto Jaula
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 400 x 90 mm
Longitud (métrico) 600 mm
Longitud (imperial) 23,6 in
Anchura (métrico) 400 mm
Anchura (imperial) 15,7 in
Altura (métrico) 90 mm
Altura (imperial) 3,5 in