Learn More
Gilac™ Bandeja plana de base biológica
Código de producto. 17938551
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 L
5 L
8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17938551 3 L cada uno
17918951 5 L cada uno
17948871 8 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17938551 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G152221
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La bandeja plana de base biológica tiene dimensiones adecuadas para refrigeradores.
  • Bandeja plana en material de base biológica.
  • Dimensiones adecuadas para frigoríficos.
  • La bandeja plana se puede utilizar como:
    • Bandejas de descongelación gracias a su rejilla divisoria que separa el producto del agua de descongelación.
    • recipiente de preparación para productos que gotean.
    • contenedores de ingredientes
    • Contenedores para conservar muestras de comparación.
    • Recipientes para fermentación y decantación.
  • Anidamiento y apilamiento con tapa. Gestión de trazabilidad gracias a una etiqueta de identificación de contenido (IML).
  • 3 volúmenes disponibles: 3 L, 5 L, 8 L.
  • Las bandejas planas de base biológica son blancas y no contienen colorantes.
  • El material de base biológica está hecho de recursos naturales renovables en lugar de recursos fósiles.
  • Como fabricante francés responsable, GILAC ahora ofrece alternativas a los materiales estándar, al tiempo que mantiene un nivel óptimo de calidad y seguridad alimentaria.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 L
Color Blanco
Altura (métrico) 70 mm
Longitud (métrico) 347 mm
Material HDPE
Tipo Bandeja de laboratorio
Anchura (métrico) 230 mm
Longitud (imperial) 13,7 in
Altura (imperial) 2,8 in
Anchura (imperial) 9,1 in
Capacidad (imperial) 0,8 gal
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave