Learn More
Bifonazole, 99%, Thermo Scientific™
52.00€ - 175.00€
| CAS | 60628-96-8 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C22H18N2 |
| Peso molecular (g/mol) | 310.4 |
| Número MDL | MFCD00865567 |
| Clave InChI | OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | Mycosporan; 1-(alpha,4-Diphenylbenzyl)imidazole |
| PubChem CID | 2378 |
| ChEBI | CHEBI:78692 |
| Nombre IUPAC | 1-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazole |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=CC=C3)N4C=CN=C4 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15485519
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63253.03 |
1g |
52.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15495519
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63253.06 |
5g |
175.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsBifonazole is an imidazole antifungal agent and calmodulin antagonist. It causes a reduction in glycolysis and ATP levels in B16 melanoma cells. Bifonazole is an inhibitor of C14orf1. Bifonazole is an imidazole-based anti-fungal agent with broad spectrum activity against many fungi, molds, yeast and some gram-positive bacteria. Bifonazole inhibits ergosterol biosynthetic protein 28 and Cytochrome P450 2B4.
Solubility
Soluble in DMSO
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
| 60628-96-8 | |
| 310.4 | |
| OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N | |
| 2378 | |
| 1-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazole |
| C22H18N2 | |
| MFCD00865567 | |
| Mycosporan; 1-(alpha,4-Diphenylbenzyl)imidazole | |
| CHEBI:78692 | |
| C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=CC=C3)N4C=CN=C4 |
Especificaciones
| Bifonazole | |
| White | |
| MFCD00865567 | |
| Mycosporan; 1-(alpha,4-Diphenylbenzyl)imidazole | |
| OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N | |
| 1-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazole | |
| 2378 | |
| 310.39 |
| 60628-96-8 | |
| C22H18N2 | |
| 14,1213 | |
| Soluble in DMSO | |
| C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=CC=C3)N4C=CN=C4 | |
| 310.4 | |
| CHEBI:78692 | |
| 99% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 262-336-6
missing translation for 'rtecsNumber' : NI3517000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures