Learn More
Bialaphos sodium, 85%, Thermo Scientific™
Bialaphos sodium (bilanafos), CAS # 35597-43-4, is a tripeptide antibiotic used to confirm gene transfer in plants through use of the bar selection gene.
247.00€ - 978.00€
| CAS | 71048-99-2 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C11H21N3NaO6P |
| Peso molecular (g/mol) | 345.268 |
| Número MDL | MFCD01674432 |
| Clave InChI | RTWIRLHWLMNVCC-WQYNNSOESA-M |
| PubChem CID | 118988468 |
| Nombre IUPAC | sodium;[(3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-oxobutyl]-methylphosphinate |
| SMILES | CC(C(=O)NC(C)C(=O)O)NC(=O)C(CCP(=O)(C)[O-])N.[Na+] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15428309
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66802.MC |
100mg |
247.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15438309
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66802.ME |
500mg |
978.00€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 71048-99-2 | |
| 345.268 | |
| RTWIRLHWLMNVCC-WQYNNSOESA-M | |
| sodium;[(3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-oxobutyl]-methylphosphinate |
| C11H21N3NaO6P | |
| MFCD01674432 | |
| 118988468 | |
| CC(C(=O)NC(C)C(=O)O)NC(=O)C(CCP(=O)(C)[O-])N.[Na+] |
Especificaciones
| Bialaphos sodium | |
| Orange | |
| C11H21N3NaO6P | |
| UN2811 | |
| Soluble in water | |
| CC(C(=O)NC(C)C(=O)O)NC(=O)C(CCP(=O)(C)[O-])N.[Na+] | |
| 345.268 | |
| 345.26 |
| 71048-99-2 | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD01674432 | |
| 793°C | |
| RTWIRLHWLMNVCC-WQYNNSOESA-M | |
| sodium;[(3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-oxobutyl]-methylphosphinate | |
| 118988468 | |
| 85% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : AY6827000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold