Learn More
Bethanechol chloride, 98%, Thermo Scientific™
A cholinergic receptor agonist
42.50€ - 131.00€
| CAS | 590-63-6 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C7H17ClN2O2 |
| Peso molecular (g/mol) | 196.675 |
| Número MDL | MFCD00055224 |
| Clave InChI | XXRMYXBSBOVVBH-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | bethanechol chloride, urecholine, myocholine, besacholine, mechotane, mechothane, mecothane, myotonachol, myotonine, mictone |
| PubChem CID | 11548 |
| ChEBI | CHEBI:3085 |
| Nombre IUPAC | 2-carbamoyloxypropyl(trimethyl)azanium;chloride |
| SMILES | CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)N.[Cl-] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15477129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65919.03 |
1g |
42.50€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15487129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65919.06 |
5g |
131.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| C7H17ClN2O2 | |
| MFCD00055224 | |
| bethanechol chloride, urecholine, myocholine, besacholine, mechotane, mechothane, mecothane, myotonachol, myotonine, mictone | |
| CHEBI:3085 | |
| CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)N.[Cl-] |
Especificaciones
| Bethanechol chloride | |
| C7H17ClN2O2 | |
| 14,1185 | |
| XXRMYXBSBOVVBH-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-carbamoyloxypropyl(trimethyl)azanium;chloride | |
| 11548 | |
| 196.68 |
| 590-63-6 | |
| MFCD00055224 | |
| bethanechol chloride, urecholine, myocholine, besacholine, mechotane, mechothane, mecothane, myotonachol, myotonine, mictone | |
| CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)N.[Cl-] | |
| 196.675 | |
| CHEBI:3085 | |
| 98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 209-686-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BR5425000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Keep cold