Learn More
Fisherbrand™ Protectores beta
Código de producto. 12367177 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Ángulo de 15°
Ángulo de 45°
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
12367177 Ángulo de 15° cada uno
12347177 Ángulo de 45° cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12367177
Fecha estimada de envoi: 12-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protector de radiación Cleaver Scientific para la protección contra la radiación beta
  • Escudo Beta - Pequeño Fijo 15° Ángulo - Base curva 30 x 45cm
  • Se suministra en tamaños pequeños, medianos y grandes y con una base curva de 15 cm de profundidad para su uso con bandejas de seguridad o una base plana de 30 x 30 cm para protección debajo de la mesa de trabajo
  • Una gama de ángulos ofrece una mayor maniobrabilidad, mientras que el acrílico óptico transparente ayuda a la visualización.
  • blindaje contra la radiación Cleaver Scientific Para protección contra la radiación Beta, escudo, ángulo fijo de 15 grados, base curva, dimensiones 450h x 300w x 150d mm
Especificaciones
Incluye Ángulo de 15°
Tipo de producto Protector beta