Learn More
Fisherbrand™ Insertos para cajas Mini de almacenamiento de radiación beta
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Inserto Mini de protección contra la radiación Cleaver para 20 tubos de 0,5 ml
- Cleaver Scientific Las cajas de almacenamiento se fabrican con tapas con bisagras y admiten insertos intercambiables para contener microtubos, tubos de centrífuga, viales de centelleo, universales, criotubos y tubos Falcon.
- Diversos insertos que encajan dentro de las cajas Mini
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para sostener microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon |
| Para utilizar con (equipo) | FB58417 20 tubos de 1,5 ml |
| Altura (métrico) | 40mm |
| Admite | Microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon |
| Tipo de producto | Inserto para cajas Mini de almacenamiento de radiación |
| Anchura (métrico) | 80mm |