Learn More
Fisherbrand™ Mamparas protectoras de radiación beta
Código de producto. 12307177 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Base curva
Base plana
Dimensiones:
453 x 300 x 150 mm
455 x 300 x 150 mm
461 x 300 x 150 mm
530 x 350 x 300 mm
531 x 350 x 300 mm
600 x 350 x 300 mm
Incluye:
Gran ángulo fijo de 15°
Ángulo de 15°
Ángulo de 15°; base curva
Ángulo de 45°
Ángulo fijo pequeño de 15°
Ángulo fijo pequeño de 45°
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Dimensiones Incluye unitSize
12307177 Base plana 453 x 300 x 150 mm Ángulo fijo pequeño de 15° cada uno
12307187 Base plana 600 x 350 x 300 mm Ángulo de 45° cada uno
12387177 Base plana 531 x 350 x 300 mm Ángulo de 15° cada uno
12347187 Base curva 530 x 350 x 300 mm Gran ángulo fijo de 15° cada uno
12327177 Base plana 455 x 300 x 150 mm Ángulo fijo pequeño de 45° cada uno
12307197 Base curva 461 x 300 x 150 mm Ángulo de 15°; base curva cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12307177
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para la protección contra la radiación Beta, Fisherbrand™ Los protectores de radiación se suministran en tamaños pequeño, mediano y grande y con una base curva de 15 cm de profundidad para usar con bandejas de seguridad, o una base plana de 30 x 30 cm para protección debajo del banco.
  • blindaje contra la radiación Cleaver Scientific Para protección contra la radiación Beta, escudo, ángulo fijo de 15 grados, base plana, dimensiones 450h x 300w x 300d mm
  • Beta – Pequeño fijo 15° Ángulo – Base plana 30 x 45cm, Base 30 x 30cm
  • Una gama de ángulos ofrece una mayor maniobrabilidad, mientras que el acrílico óptico transparente ayuda a la visualización.
Especificaciones
Descripción Base plana
Incluye Ángulo fijo pequeño de 15°
Tipo de producto Mampara protectora de radiación beta
Dimensiones 453 x 300 x 150 mm