Learn More
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento radiológicas
Código de producto. 12317107 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
60mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12317107 60mm cada uno
1 options
Código de producto. 12317107
Fecha estimada de envoi: 06-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cajas de seguridad radiológica perfectas para la protección contra la radiación beta y gamma
  • Beta - Caja Midi 6 x 16,5 x 8,5 cm
  • Diseñados para admitir insertos intercambiables que alojan una serie de tubos de microcentrífugas, así como tubos criogénicos
  • Disponibles para la protección contra la radiación beta o gamma
  • Las cajas de almacenamiento Cleaver Scientific están fabricadas con tapas abisagradas y admiten
  • insertos intercambiables que alojan microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales,
  • tubos criogénicos y tubos Falcon.
  • También se suministra nuestra gama de contenedores de suelo y de sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas.
  • Estas sirven como una solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de desechos radiactivos o radioisótopos.
  • Los cubos de almacenamiento beta y gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
  • También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6 x 16,5 x 8,5cm
Para utilizar con (aplicación) Para sostener microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon
Altura (métrico) 60mm
Admite Microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon
Tipo de producto Caja de almacenamiento radiológica