Learn More
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento de seguridad radiológica
Código de producto. 12317127 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
400mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12317127 400mm cada uno
1 options
Código de producto. 12317127
Fecha estimada de envoi: 06-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cajas de seguridad radiológica perfectas para la protección contra la radiación beta y gamma
  • Beta – 53 l – (40 x 49 x 27 cm), usar con bolsa CSR-BAG5
  • Las cajas de almacenamiento Cleaver Scientific están fabricadas con tapas abisagradas y admiten insertos intercambiables para alojar microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon.
  • También está disponible nuestra gama de cubos de suelo y sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas, que sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
  • Los cubos de almacenamiento Beta y Gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
  • También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para almacenar materiales radiactivos y para sostener microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon
Altura (métrico) 400mm
Admite Microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon
Tipo de producto Caja de almacenamiento radiológica
Capacidad 53L