Learn More
Fisherbrand™ Cubos beta de seguridad radiológica
Código de producto. 12367107 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
122 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12367107 122 L cada uno
1 options
Código de producto. 12367107
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con tapas abisagradas, permiten alojar insertos intercambiables que admiten microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon; estos sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
  • Cubos beta de gran tamaño de seguridad radiológica con ruedas
  • Beta – 122L con ruedas – (74 x 41 x 41 cm), usar con bolsa CSR-BAG6
  • Cleaver Scientific Las cajas de almacenamiento se fabrican con tapas con bisagras y admiten insertos intercambiables para contener microtubos, tubos de centrífuga, viales de centelleo, universales, criotubos y tubos Falcon.
  • También está disponible nuestra gama de cubos de suelo y sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas, que sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
  • Los cubos de almacenamiento Beta y Gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
  • También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Admiten insertos intercambiables para alojar microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon.
Altura (métrico) 760mm
Tipo de producto Cubo radiológico
Anchura (métrico) 426mm
Capacidad 122 L