Learn More
Fisherbrand™ Cubos de seguridad radiológica
Código de producto. 12307117 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12307117 20 L cada uno
1 options
Código de producto. 12307117
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cajas de seguridad radiológica, con tapa abisagrada y cubiertas giratorias centrales, perfectas para la protección contra la radiación beta o gamma
  • Beta – 20 l – (38 x 21,5 x 23,5 cm), uso con CSR-BAG5
  • Cajas radiológicas, con tapa abisagrada y cubiertas giratorias centrales, caja Beta/caja Gamma
  • Estas cajas tienen un orificio central cubierto por una tapa abisagrada, lo que reduce la exposición a la radiación durante los procedimientos de pipeteo.
  • Disponible para la protección contra la radiación gamma o beta
  • Están fabricadas con tapas abisagradas y admiten insertos intercambiables para alojar microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon.
  • También está disponible la gama de cubos de suelo y sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas, que sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
  • Los cubos de almacenamiento Beta y Gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
  • También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para el almacenamiento de materiales radiactivos
Altura (métrico) 400mm
Tipo de producto Cubo radiológico
Anchura (métrico) 235mm
Capacidad 20 L