Learn More
SHOWA™ 892 Sin forro Viton™ Guantes de butilo resistentes a productos químicos
Código de producto. 12970675
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12970675 8 1 par
12960675 7 1 par
12980675 9 1 par
10545742 10 1 par
10187721 11 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12970675 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor 89208M
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes resistentes a productos químicos y ácidos tienen 12 in de largo y brindan resistencia a ácidos altamente corrosivos. El revestimiento de caucho de butilo está diseñado para la manipulación de hidrocarburos alifáticos y aromáticos como benceno, tolueno y xileno.
  • Forjados con caucho fluoroelastómero
  • Revestimiento de caucho de butilo
  • Resistente a hidrocarburos
  • Impermeable
  • Resistentes a ácidos altamente corrosivos
  • El agarre suave de la superficie permite mayor sensibilidad y sensibilidad al tacto
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat III CE 0299, EN 420:2003+A1:2009
Color Negro
Latex Free Sí
Material Viton, Butilo
Tamaño 8
Grosor (imperial) 12 mil
Grosor (métrico) 0,30 mm
Norma EN388 EN 388:1010X
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS DFL
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Grip Design Suave
Revestimiento Sin revestir
Modelo 892-08
Serie Serie 892
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm