Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptador doblado
Código de producto. 11856194
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Toma superior NS 29/32, toma inferior 29/32 NS
Tipo:
Adaptador de cono doblado
Adaptador para toma curvado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar Tipo Tamaño de la unidad
11856194 NS 19/26 Adaptador de cono doblado 1 PCS
11816084 NS 14/23 Adaptador de cono doblado 1 PCS
11896154 NS 24/29 Adaptador de cono doblado cada uno
11856174 NS 29/32 Adaptador para toma curvado cada uno
11876144 NS 14/23 Adaptador para toma curvado cada uno
10740232 Toma superior NS 29/32, toma inferior 29/32 NS Adaptador para toma curvado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11856194 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05095002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.00€
    13.07€ / paquete de 1
    Ahorro 25.93€
    66% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite conexiones de tubos. Los adaptadores doblados Lenz Laborglasinstrumente™ cuentan con vidrio doblado verde oliva en 90°.
  • Fabricado con tubos DURAN™
  • Con toma NS
  • Calibre: 2,5 mm
Especificaciones
Tipo Adaptador de cono doblado
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar NS 19/26