Learn More
Ratiolab™ Bolsas desechables para residuos y soporte de sobremesa
Código de producto. 10631246
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 l/bolsa
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10631246 2,5 l/bolsa 1 set
1 options
Código de producto. 10631246 Proveedor Ratiolab™ N.º de proveedor 7001401
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas bolsas para la eliminación de instrumental de laboratorio contaminado. El juego de bolsas desechables para residuos y soporte de sobremesa consta de un soporte de sobremesa y bolsas distintivas rojas esterilizables en autoclave para facilita
  • 100 bolsas esterilizables en autoclave rojas con instrucción de advertencia BIOHAZARD y parche indicador de esterilización
  • Bolsas de 210 x 290 mm, fabricadas con polietileno (PE) resistente
  • El campo del parche indicador blanco rectangular se vuelve oscuro cuando se esteriliza en autoclave
  • Con símbolo BIOHAZARD y aviso de seguridad en inglés, alemán, francés y español
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C: para la esterilización en autoclave, la bolsa no debe estar completamente cerrada
  • Práctico soporte de sobremesa, con revestimiento de plástico y 3 patas de goma
Especificaciones
Incluye 100 bolsas de residuos
Dimensiones (L x An) 200 x 300mm
Tipo de producto Juego de soporte de mesa y bolsas de basura
Capacidad (métrico) 2,5 l/bolsa