Learn More
Thermo Scientific™ Vasos Dewar de sobremesa
Código de producto. 10149270
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
2 l
4 l
10L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10149270 1 l cada uno
10693121 2 l cada uno
10782702 4 l cada uno
10007910 10L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10149270 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 41501000
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene muestras en nitrógeno líquido, mezclas disueltas en hielo seco o agua muy fría a corto plazo con estos vasos Dewar de sobremesa con pared doble, aislamiento y boquillas de vertido.
Guarde las muestras en nitrógeno líquido, mezclas de disolventes helados secos o agua helada para un almacenamiento a corto plazo con los matraces Dewar de sobremesa Thermo Scientific™. El aislamiento con espuma de doble pared y sin clorofluorocarburos (CFC) de uretano minimiza las filtraciones de calor para que las muestras permanezcan frías durante más tiempo. Los matraces ofrecen boquillas de vertido y área de sujeción para una eliminación sencilla de líquidos usados.
  • Cubierta de polietileno de alta densidad (HDPE) y base de polietileno de alta densidad con asa recubierta de polietileno para ofrecer un rendimiento resistente y a prueba de rotura
  • El aislamiento con espuma de doble pared y sin clorofluorocarburos (CFC) de uretano minimiza las filtraciones de calor para que las muestras permanezcan frías durante más tiempo
  • Uso desde -196°C a +100°C
  • Boquilla para vertido y área de sujeción inferior para una eliminación sencilla de líquidos usados
  • La tapa aislada y con ventilación permite que se escape el vapor, pero mantiene la temperatura de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 33,814 fl oz
N.º por caja 4
N.° por paquete 1
Capacidad (métrico) 1 l
Fondo interior (métrico) 195 mm
Fondo interior (imperial) 7,7 in
Diámetro interior de la boca (métrico) 96 mm
Diámetro interior de la boca (imperial) 3,8 in
Altura (métrico) 251 mm
Altura (imperial) 9,9 in