Learn More
Bel-Art™ Write-On™ Dispensadores de cinta de etiquetas multirollo
Descripción
- Se pueden mezclar rollos de cinta de distintos anchos y colores en husillos que admiten 5 o más de 0,5 a 0,75 in. (12 a 19 mm) rollos estrechos o cuatro de 1 in Rollos de 25 mm de ancho
- Cuando la cinta marcada ha avanzado y se corta en el borde dentado, se coloca una longitud nueva de cinta de etiquetado en la plataforma de escritura.
- Los husillos se quitan fácilmente de la unidad para cargar y descargar, y se pueden ajustar para sostener 1 o 3 in. Rollos de diámetro de núcleo (25 o 75 mm)
- El dispensador incluye tres discos de separación de plástico para garantizar una dispensación sencilla y sin problemas para un máximo de cuatro rollos de cinta
- Los pocillos para portabolígrafos moldeados del dispensador facilitan el acceso a los instrumentos de escritura.
- 12 x 5,63 x 4,13 in. (302 x 143 x 121 mm)
- Disponible en varios modelos económicos y de sobremesa
- Los discos separadores adicionales están disponibles por separado
- Modelo de sobremesa: Base de acero pesada revestida de plástico con patas de goma para evitar resbalones, borde de corte dentado de acero para uso a largo plazo, incluye un rollo gratis de 0,50, blanco, Write-On Cinta de etiquetado
- Modelo económico: diseñado para uso más liviano ya que el borde de corte de plástico está moldeado en la carcasa, incluye orificios de montaje para una fijación segura a una mesa de trabajo (tornillos no incluidos), se puede fijar a superficies verticales mediante un adaptador de montaje en pared, incluye un rollo gratis de 0,50 blanco, Write-On Cinta de etiquetado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador de cintas de etiquetas |
| Color | Azul |
| Longitud (métrico) | 30.48 cm |
| Anchura (métrico) | 14.28 cm |
| Altura (métrico) | 10.47 cm |
| Admite | Cintas con núcleos de 25 mm o 75 mm |
| Material | Acero, plástico, caucho |
| Mounting | Pared o sobremesa |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Parte superior abierta |
| Mostrar más |