Learn More
Bel-Art™ Pinzas para tubos SP Scienceware™: Abrazadera maxi
Descripción
Includes 12-position ratchet control from full open to complete closure. Bel Art™ SP Scienceware™ Tubing Clamps: Maxi will not distort, rust or corrode.
Pinza Maxi:
- Abrazaderas de tubos de plástico acetal
- Esterilizable en autoclave
- Con 12 posiciones de cierre para control de flujo (12 posiciones de control de trinquete de apertura total a cierre completo)
- Se ajusta a tubos con un diámetro exterior de hasta 19 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Cantidad | 6 |
| Tipo | Abrazadera para tubos, maxi |
| Material | Plástico acetálico |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo |
| Longitud (imperial) de la abertura | 0,3048/1,0922 cm (0,12/0,43 pulg) |
| Longitud (métrico) de la abertura | De 0.3 a 1.09 cm |
| Tamaño (imperial) del asa | Intervalo de diámetro exterior: hasta 19 mm (3/4 pulg.) |
| Color | Natural |
| Jaw Type | Angular |
| Mostrar más |