Learn More
Bel Art™ Cestas para tubos de ensayo con tapas
Código de producto. 10114194
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
5 x 5,18 x 4 in.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
10114194 5 x 5,18 x 4 in. cada uno
1 options
Código de producto. 10114194 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F187370010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.20€
    35.00€ / paquete de 1
    Ahorro 9.20€
    20% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Perfectos para inmersión, transporte y almacenamiento de tubos de ensayo.
  • Polipropileno
  • Se puede utilizar para transportar animales de laboratorio pequeños
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos de ensayo
Material Polipropileno
Forma Cuadrado
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo
Tamaño 5 x 4 x 4 in.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5 x 5,18 x 4 in.
Longitud (métrico) 12,7 cm
Longitud (imperial) 5 in
Anchura (imperial) 5,18 in
Altura (imperial) 4 pulg
Tipo de producto Cesta para tubos de ensayo
Diámetro interior (métrico) 101.6 mm
Altura (métrico) 10,1 cm
matriz, red, conjunto 1 x 1
Anchura (métrico) 13,1 cm