Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Cucharas de muestra
Código de producto. 11766518
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
2 oz
4 oz
8 oz
Cantidad:
10/Caja
100/Caja
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 10
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Cantidad unitSize
11766518 4 oz 100/Caja paquete de 100
11751566 8 oz 100/Caja 100 PCS
11386934 2 oz 100/Caja 100 PCS
15520132 2 oz 10/Caja paquete de 10
15540132 4 oz 10/Caja paquete de 10
15560132 8 oz 10/Caja paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11766518 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H369040000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las cucharas muestreadoras de plástico de poliestireno están diseñadas para recuperar muestras de una fuente más grande.
Fabricadas con plástico de poliestireno.Las palas para muestreador SP Scienceware™ Sterileware™ se han diseñado para recuperar las muestras de recipientes más grandes.
  • Para usar con recipientes de boca ancha
  • Plástico de poliestireno de alto impacto moldeado en una pieza
  • Permanece en posición vertical sobre superficies planas
  • Pueden utilizarse como navecillas de pesaje
  • Fabricadas con materiales con certificación de la FDA
  • Sellados y esterilizados individualmente
  • Para un solo uso y desecho
  • La capacidad y los volúmenes son estimados, no están destinados a tomar pesos o volúmenes de muestra exactos.
  • Los volúmenes indicados representan volúmenes típicos de muestras de cazos colmados.
  • Lote estampado para un rastreo preciso
  • Incluye Certificado de Procesamiento para esterilización.
Especificaciones
Cantidad 100/Caja
Esterilidad Estériles
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 4 oz
Capacidad (métrico) 125 mL
Color Blanco
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables
Tipo de producto Pala
Para utilizar con (equipo) Recipientes de boca ancha
Para utilizar con (aplicación) Forma y tamaño perfectos para la toma de muestras, especialmente de recipientes de boca ancha
Longitud (imperial) 8,68 in
Tamaño Cuenco de 8,9 x 5,1 x 3,3 cm (largo x ancho x alto)
Incluye Certificado de procesamiento para la esterilización
Material Poliestireno
Tipo de mango Extralargo
Longitud (métrico) 22,1 cm