Learn More
Bel-Art™ Dispositivo de pipeteo SP Scienceware™ Vaccu-Pette de 96 pocillos
Descripción
Aspire o dispense 96 pocillos en menos de 10 segundos, para acelerar el proceso de lavado o dispensación repetitivo
- Para cambiar de forma simultánea medios o añadir/eliminar reactivos de una placa de 96 pocillos
- Conecte una jeringa de plástico desechable y retire el émbolo para transferir líquido
- Fabricado con material plástico transparente
- Con salida de vacío en un extremo y tubo corto de 3,2 mm de diámetro interno suministrado para la conexión de jeringa
- Modelo estéril/desechable moldeado con plástico transparente y desechable
- Requiere una jeringa estéril desechable de 30 ml o mayor volumen
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 96 pocillos; L x An x Al: 12,7 x 8,6 x 3,7cm |
| Material | Plástico |
| Esterilidad | Estéril |
| Cantidad | Unidad |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 30 mL |
| Longitud (métrico) | 12,7 cm |
| Tipo | Dispositivo de pipeteo |
| Desechables | Reusable |